2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 430 SEK
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Smältpunkt: 145…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042315
CAS nummer: 33252-63-0