2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 910 SEK
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Smältpunkt: 150…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153194
CAS nummer: 22245-83-6