3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC48653-25G PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA 9825 SEK
APOSPC48653-25G APOSPC48653-5G
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Br₂FO
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 870703-68-7