5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 550 SEK
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C6H3F3N2O3
MW: 208,0948 g/mol
Smältpunkt: 158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276983
CAS nummer: 99368-66-8