4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 685 SEK
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO
Smältpunkt: 125…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276592
CAS nummer: 1701-19-5