1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 6950 SEK
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formel: C₅H₅F₃N₂O
MW: 166,1 g/mol
Smältpunkt: 129…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085094
CAS nummer: 119022-51-4