2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 260 SEK
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₆H₅F₃N₂OS
MW: 210,18 g/mol
Smältpunkt: 176…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153191
CAS nummer: 16097-62-4