3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC4854-25G
PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA
1300
SEK
APOSPC4854-25G
APOSPC4854-5G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂ClF₃O₂ Smältpunkt: 112…116 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00153101 CAS nummer: 101513-77-3 |