2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 515 SEK
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140191
CAS nummer: 799814-32-7