2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 1250 SEK
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237.02 g/mol
Smältpunkt: 40…45 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095297
CAS nummer: 153034-94-7