2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 260 SEK
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Smältpunkt: 66…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864896
CAS nummer: 944401-56-3