2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC48292-1G
PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA
1050
SEK
APOSPC48292-1G
APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Formel:
C₅H₅F₃N₂ Smältpunkt: 179…180 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD10000863 CAS nummer: 33468-67-6 |