Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC4808S-5G PC4808S-1G
APOSPC4808S-5GEA 1175 SEK
APOSPC4808S-5G APOSPC4808S-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formel: C₆HF₉O₂
MW: 276,06 g/mol
Kokpunkt: 173…174 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153286
CAS nummer: 103229-89-6
UN: 3265
ADR: 8,III