Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 8575 SEK
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formel: C₁₂H₆F₁₄O₄
MW: 480.16 g/mol
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00337741
CAS nummer: 24120-17-0