1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 1750 SEK
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formel: C₁₀H₈F₆O₃S
Smältpunkt: 39…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039262
CAS nummer: 67674-48-0