Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
PC4710-5G PC4710-25G PC4710-100G
APOSPC4710-5GEA 855 SEK
APOSPC4710-5G APOSPC4710-25G APOSPC4710-100G
Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Hexafluoroglutaric anhydride
Formel: C₅F₆O₃
MW: 222.04 g/mol
Kokpunkt: 72 °C
Densitet: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006680
CAS nummer: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
UN: 3265
ADR: 8 II