2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4667-1G PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA 1300 SEK
APOSPC4667-1G APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Formel: C₁₀H₅F₇N₂
MW: 286,15 g/mol
Smältpunkt: 225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00521800
CAS nummer: 559-37-5