1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4652-100G
PC4652-25G
APOSPC4652-100GEA
16675
SEK
APOSPC4652-100G
APOSPC4652-25G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane 98%
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane
Formel:
C₄H₄F₆ Kokpunkt: 25 °C Densitet: 1,37 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00236686 CAS nummer: 407-59-0 |