5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Leverantör: Apollo Scientific
PC4644-100ML PC4644-50ML
APOSPC4644-100MLEA 6250 SEK
APOSPC4644-100ML APOSPC4644-50ML
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMg
MW: 213.332 g/mol
Kokpunkt: 65 °C
Densitet: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –17 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01311468
CAS nummer: 186496-59-3