5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC4639-1G PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA 12425 SEK
APOSPC4639-1G APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Formel: C₈H₆BrF₃N₂S
Smältpunkt: 96…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935938
CAS nummer: 338982-24-4