N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 2025 SEK
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₂ClF₆NO
MW: 347,69 g/mol
Smältpunkt: 119…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793437
CAS nummer: 478261-82-4