4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 SEK
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Smältpunkt: 91…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190102
CAS nummer: 112279-61-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III