2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 2125 SEK
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O
Smältpunkt: 205…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00139203
CAS nummer: 343375-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III