α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 3775 SEK
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₄F₄O₂
Smältpunkt: 78…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083521
CAS nummer: 654-99-9