4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 1550 SEK
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Smältpunkt: 47…49 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115633
CAS nummer: 28987-48-6