2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 3225 SEK
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Smältpunkt: 125…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115976
CAS nummer: 448-36-2