2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 345 SEK
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Smältpunkt: 63…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02101784
CAS nummer: 132927-08-3