2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 380 SEK
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smältpunkt: 51…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115975
CAS nummer: 132927-09-4