2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 430 SEK
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇HF₄NO₄
Smältpunkt: 137…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093916
CAS nummer: 16583-08-7