1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Perfluoro(5-methyl-3,6-dioxanon-1-ene)
PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 395 SEK
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Formel: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
MW: 432,06 g/mol
Kokpunkt: 103…104 °C
Densitet: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00191479
CAS nummer: 1644-11-7