2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4574-1G PC4574-250MG
APOSPC4574-1GEA 590 SEK
APOSPC4574-1G APOSPC4574-250MG
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFNO
Smältpunkt: 201…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08532459
CAS nummer: 93102-97-7