2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 2000 SEK
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Formel: C₅H₅FN₂
Smältpunkt: 57…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114200
CAS nummer: 1597-32-6