2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 SEK
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Smältpunkt: 66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797752
CAS nummer: 155906-10-8