2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC4539-1G PC4539-5G
APOSPC4539-1GEA 1150 SEK
APOSPC4539-1G APOSPC4539-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Smältpunkt: 35…36 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236300
CAS nummer: 239135-50-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III