1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-Tetracosafluoro-1-tridecanol, 1H,1H,13H-Perfluorotridecan-1-ol, 1H,1H,13H-Perfluoro-1-tridecanol
PC4520-1G
PC4520-25G
PC4520-5G
APOSPC4520-1GEA
275
SEK
APOSPC4520-1G
APOSPC4520-25G
APOSPC4520-5G
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol 95%
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol
Formel:
C₁₃H₄OF₂₄ MW: 632,14 g/mol Smältpunkt: 129…130 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00155920 CAS nummer: 423-72-3 |