4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 2325 SEK
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₇H₈FN₃S
Smältpunkt: 171…172 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00041294
CAS nummer: 330-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III