Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 7800 SEK
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₅HF₁₁O
MW: 286,05 g/mol
Kokpunkt: 40…42 °C
Smältpunkt: –175 °C
Densitet: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042308
CAS nummer: 3330-15-2