1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC450555-100G
PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA
8550
SEK
APOSPC450555-100G
APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formel:
C₁₂H₁₈F₄Si₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00093109 CAS nummer: 16956-91-5 |