Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Phosphoric Acid Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Ester
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 1900 SEK
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formel: C₉H₃F₁₈O₄P
MW: 548,06 g/mol
Kokpunkt: 72 °C/12mmHg
Smältpunkt: 32 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 66489-68-7