1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 9000 SEK
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene
Formel: C₅H₃F₇
MW: 196,07 g/mol
Kokpunkt: 30…31 °C
Densitet: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 355-08-8
UN: 1993
ADR: 3,III