1,1,1,3,5,5,5-Heptafluoropentan-2,4-dione 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC4499G-1G
PC4499G-5G
APOSPC4499G-1GEA
4050
SEK
APOSPC4499G-1G
APOSPC4499G-5G
1,1,1,3,5,5,5-Heptafluoropentan-2,4-dione 97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptafluoropentan-2,4-dione
Formel:
C₅HF₇O₂ MW: 226,05 g/mol Kokpunkt: 70…72 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00153187 CAS nummer: 77968-17-3 UN: 3265 ADR: 8,III |