2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
PC4491-100G PC4491-25G PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA 3775 SEK
APOSPC4491-100G APOSPC4491-25G APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,319 g/mol
Smältpunkt: 66…67 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973761
CAS nummer: 869725-53-1