5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 1900 SEK
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C8H5FN2O2
MW: 180,140 g/mol
Smältpunkt: 299 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03840628
CAS nummer: 1077-96-9