4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446096-1G PC446096-500MG PC446096-5G
APOSPC446096-1GEA 1900 SEK
APOSPC446096-1G APOSPC446096-500MG APOSPC446096-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,5576 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03265399
CAS nummer: 5993-98-6