2-Fluoro-5-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 260 SEK
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
Smältpunkt: 66…71 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07782081
CAS nummer: 454-16-0