6-Fluoro-m-toluidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 260 SEK
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Kokpunkt: 80…86 °C/11mmHg
Densitet: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007654
CAS nummer: 452-84-6