2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4413-1G PC4413-5G PC4413-25G
APOSPC4413-1GEA 775 SEK
APOSPC4413-1G APOSPC4413-5G APOSPC4413-25G
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01941314
CAS nummer: 387358-51-2