3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 1700 SEK
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Smältpunkt: 93…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094236
CAS nummer: 503315-74-0