3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC4399-100G
PC4399-25G
PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA
1375
SEK
APOSPC4399-100G
APOSPC4399-25G
APOSPC4399-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Smältpunkt: 173…176 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01862092 CAS nummer: 403-21-4 |