2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 1025 SEK
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Smältpunkt: 256…257 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061304
CAS nummer: 32133-39-4